Vai a
50892
Octanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octanoyl ester, C8-Carnitine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
357,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H29NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
5955761
Assay:
≥97.0% (TLC)
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine and is detected in medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency. MCAD is characterized by intolerance to prolonged fasting, recurrent episodes of hypoglycemic coma with medium-chain dicarboxylic aciduria, impaired ketogenesis, and low plasma and tissue carnitine levels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
612296125161367
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoyl-L-carnitine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)