MABN1188
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, 10F8.2
Sinonimo/i:
TH, Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase
Scegli un formato
344,00 €
Spedizione prevista il19 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Spedizione prevista il19 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 10F8.2, clone 10F8.2, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10F8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH (7054)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected tyrosine hydroxylase in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1