MABF540
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il7R(16197)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.