MABF145C
Anti-TCR beta chain (mouse), FITC, clone H57-597 Antibody
clone H57-597, from hamster(Armenian), FITC conjugate
Sinonimo/i:
Pre T-cell antigen receptor alpha, TCR beta chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H57-597, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcrb(21577)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.