Vai a
SML2218
SNS-032
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMS-387032, N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
200,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
200,60 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=NC=C(SCC2=NC=C(C(C)(C)C)O2)S1)C3CCNCC3
InChI
1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
InChI key
OUSFTKFNBAZUKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SNS-032 (BMS-387032) is a selective and potent inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks) 2, 7, and 9 that regulate the cell cycle and transcription. It has IC50 values of 38 nM for Cdk2, 62 nM for Cdk7, and 4 nM for Cdk9. SNS-032 was in clinical trials for a variety of cancers including chronic lymphocytic leukemia (CLL) and multiple myeloma (MM).
Selective and potent inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks) 2, 7, and 9
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1348G0673SML2206
SNS-032 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2218
SNS-032
STF-118804 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1348
STF-118804
GSK4112 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0673
GSK4112
SKA-121 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2206
SKA-121
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
color
brown to dark gray
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)