MABF120
Anti-EGFR Antibody, clone 225 (Azide-free)
clone 225, from mouse
Sinonimo/i:
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
225, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated EGFR from A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2