MABE986
Anti-PTB Antibody, clone BB7
clone Bb7, from mouse
Sinonimo/i:
Polypyrimidine tract-binding protein 1, PTB, 57 kDa RNA-binding protein PPTB-1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I, hnRNP I, PTB
Scegli un formato
372,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
372,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Bb7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTBP1(5725)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PTB in HeLa, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts. (Chou, M.Y., et al. (2000). Mol Cell. 5(6):949-57).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTB in HeLa and WERI-1 nuclear extracts (Sharma, S., et al. (2005). Mol Cell. 19(4):485-496).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PTB in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1