SAB1306487
ANTI-CD105 (CENTER E395) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD_antigen=CD105, END, ENG, Endoglin, Flags: Precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
70578 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENG(2022)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato