MABE977
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, clone BF18.11 Antibody
clone BF18.11, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, mUhrf1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BF18.11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Uhrf1(18140)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 5 mg of NIH/3T3 cell lysate (Roberto Papait, FIRC Institute of Molecolar Oncology).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1