MABE956
Anti-NFE2-related factor 1/Nrf1 Antibody, clone 17
clone 17, from rat
Sinonimo/i:
Nuclear factor erythroid 2-related factor 1, NF-E2-related factor 1, NFE2-related factor 1, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 1
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nfe2(18022)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NFE2-related factor 1/Nrf1 in 10 µg of MG132 treated NIH-3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1