MABE1824
Anti-LbCpf1 Antibody, clone 2D5-6G11
clone 2D5-6G11, from mouse
Sinonimo/i:
Cpf1
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D5-6G11, monoclonal
Reattività contro le specie
Lachnospiraceae, bacteria
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LbCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1