MABE1791M
Anti-KAT2A (GCN5) Antibody, clone 2GC-2C11
clone 2GC-2C11, from mouse
Sinonimo/i:
Histone acetyltransferase KAT2A, EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2GC-2C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KAT2A(2648)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Immunoprecipitation applications (Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Western Blotting applications (Riss, A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(48):28997-9009; Helmlinger, D., et. al. (2006). PLoS Biol. 4(3):e67; Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KAT2A (GCN5) in 10 µg of HeLa cells nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1