MABE145
Anti-Runx3 Antibody, clone R3-5G4
clone R3-5G4, from mouse
Sinonimo/i:
Runt-related transcription factor 3, Acute myeloid leukemia 2 protein, Core-binding factor subunit alpha-3, CBF-alpha-3, Oncogene AML-2, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit, PEA2-alpha C, PEBP2-alpha C, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R3-5G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUNX3(864)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.25 mg/mL of this antibody detected Runx3 in 10 µg Daudi cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Daudi cell lysate.
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1