Documenti fondamentali
MAB9251
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rubella, capside, clone C8
ascites fluid, clone C8, Chemicon®
Sinonimo/i:
German Measles
Scegli un formato
100 μL
353,00 €
353,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
353,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
353,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Specifico per la proteina del capside di Rubella. L′anticorpo riconosce un epitopo situato nella regione N-terminale della proteina del capside compresa tra gli amminoacidi 9 e 29.
Immunogeno
Epitopo: capside
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
L′anticorpo anti-Rubella, capside, clone C8, consente di rivelare i livelli di Rubella & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso in IF.
Saggi in immunofluorescenza.
Western blotting
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Ascite. Liquido.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi. Evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Monoclonal antibody-defined epitope map of expressed rubella virus protein domains
Wolinsky, J. et al.
Journal of virology, 65, 3986-3994 (1991)