ANV00244
6-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Brc1cnc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-5-6(8-2-4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
XPHWCAKVRKUXLK-UHFFFAOYSA-N