MAB8906B
Anti-Measles Antibody, nucleoprotein, clone 83KKII, biotin-conjugated
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Rubeola
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
83KKII, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2