MAB5460
Anti-Nkx2.1 Antibody, clone 8G7-G3-1
ascites fluid, clone 8G7-G3-1, Chemicon®
Sinonimo/i:
TTF-1, Thyroid Transcription Factor-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G7-G3-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX2-1(7080)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry. The antibody can be used on formalin-fixed paraffin embedded tissue. Heat induced epitope retrieval is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2