Documenti fondamentali
MAB5416
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per il glutammato 3, clone 3B3
clone 3B3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
AMPA-selective glutamate receptor 3, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 3, glutamate receptor 3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3
Scegli un formato
100 μG
670,00 €
670,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
670,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
670,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B3, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA3(2892)
Descrizione generale
I recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie e sono assemblati a partire da quattro subunità GluR specifiche per gli AMPA, GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4, che si legano tra loro con diverse stechiometrie. Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. L'inserimento o la rimozione dei canali oligomerici GluR1/GluR4 dalle membrane postsinaptiche sembra dipendere dall'attività di potenziamento a lungo termine (LTP)/depressione a lungo termine (LTD), mentre gli oligomeri GluR2/GluR3 si muovono continuamente dentro e fuori da queste membrane. L'anticorpo anti-GluR2/3 di Millipore permette di localizzare l’espressione dei complessi oligomerici GluR2/GluR3 nella zona di densità postsinaptica PSD.
Specificità
Reagisce con il recettore per il glutammato 3 (GluR3). Nessuna reattività crociata con il GluR2.
Immunogeno
Proteina di fusione, porzione N-terminale della subunità GluR3
Applicazioni
Immunoistochimica: un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IH.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-recettore per il glutammato 3, clone 3B3, è idoneo per applicazioni di WB, IC, IH, IH(P).
Qualità
Analisi di Western blot: un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in WB.
Descrizione del bersaglio
Circa 110 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
Liquido in PBS. Non contiene conservanti.
Risultati analitici
Controllo
Cervello
Tessuto di ippocampo
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
David Bartolomé-Martín et al.
Journal of cell science, 125(Pt 2), 422-434 (2012-02-15)
Following the exocytosis of neurotransmitter-containing synaptic vesicles, endocytosis is fundamental to re-establishing conditions for synaptic transmission. As there are distinct endocytotic pathways that each differ in their efficiency to generate releasable synaptic vesicles, we used the dye FM1-43 to track
Evolutionarily conserved pattern of AMPA receptor subunit glycosylation in Mammalian frontal cortex.
Tucholski, J; Pinner, AL; Simmons, MS; Meador-Woodruff, JH
Testing null
Janusz Tucholski et al.
Schizophrenia research, 146(1-3), 177-183 (2013-03-07)
Numerous studies have demonstrated brain region- and subunit-specific abnormalities in the expression of subunits of the AMPA subtype of glutamate receptors in schizophrenia. In addition, abnormalities in the expression of proteins that regulate the forward trafficking of AMPA receptors through
Sven Jarius et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 206-206 (2014-12-17)
We report on a serum autoantibody associated with cerebellar ataxia. Immunohistochemical studies of sera from four patients referred for autoantibody testing revealed binding of high-titer (up to 1:5,000) IgG antibodies, mainly IgG1, to the molecular layer, Purkinje cell layer, and
Myung-Su Kang et al.
The Journal of experimental medicine, 214(10), 2947-2966 (2017-09-14)
Vaccinia-related kinases (VRKs) are multifaceted serine/threonine kinases that play essential roles in various aspects of cell signaling, cell cycle progression, apoptosis, and neuronal development and differentiation. However, the neuronal function of VRK3 is still unknown despite its etiological potential in