Documenti fondamentali
MAB5384A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NG2, clone 132.39, coniugato con Alexa Fluor488
clone 132.39, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen
Scegli un formato
100 μL
566,00 €
566,00 €
Spedizione prevista il21 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
566,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
566,00 €
Spedizione prevista il21 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
132.39, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Descrizione generale
NG2 è un proteoglicano condroitin-solfato ad alto peso molecolare e integrato nella membrana. Si riscontra sulla superficie di una classe insolita di cellule gliali, presenti nel sistema nervoso centrale in via di sviluppo e in quello maturo, caratterizzate dalle proprietà tipiche delle cellule considerate i precursori degli oligodendrociti (cioè, cellule progenitrici O-2A). NG2 è presente anche sulla superficie dei condroblasti, delle cellule endoteliali capillari proliferanti, di alcune linee cellulari di melanoma umano e dei blasti leucemici nella leucemia linfoblastica acuta dell′infanzia. Il proteoglicano NG2 sembra avere un ruolo nella regolazione della motilità cellulare, della crescita assonica e nelle risposte cellulari al fattore di crescita derivato dalle piastrine.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina nativa e quella ricombinante da cellule esprimenti NG2.
Immunogeno
Linea cellulare esprimente una forma tronca di NG2
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-NG2, clone 132.39, coniugato con Alexa Fluor 488, rivela il livello di NG2 ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di ICC.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule precursori degli oligodendrociti.
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rivelato la proteina NG2 nei precursori degli oligodendrociti di ratto. Analisi eseguita senza l′uso di Triton.
Descrizione del bersaglio
Lo stesso anticorpo non coniugato (N° Cat. MAB5384) è caratterizzato da un peso molecolare osservato a ~280 kDa.
Stato fisico
IgG1 monoclonali purificate di topo coniugate con Alexa Fluor 488 in PBS con azoturo di sodio 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule precursori degli oligodendrociti di ratto
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Kristina Rydell-Törmänen et al.
Scientific reports, 4, 6383-6383 (2014-09-19)
The ECM exerts great effects on cells, and changed composition may therefore have profound impact. Small leucine-rich proteoglycans, e.g. fibromodulin, are essential in collagen assembly. Our aim was to investigate the role of fibromodulin in healthy and fibrotic lung parenchyma
Yitao Zhu et al.
Nature (2024-08-31)
Human mutations in neuropeptide Y (NPY) have been linked to high body mass index but not altered dietary patterns1. Here we uncover the mechanism by which NPY in sympathetic neurons2,3 protects from obesity. Imaging of cleared mouse brown and white adipose
Annika Andersson-Sjöland et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(2), 206-217 (2015-09-15)
Pulmonary fibrosis is a grave diagnosis with insidious progression, generally considered as a consequence of aberrant epithelial wound healing and excessive scarring. This process is commonly modeled in animals by local bleomycin administration, resulting in peribronchial inflammation and subsequent fibrosis.