N8912
Monoclonal Anti-NG2 antibody produced in mouse
clone 132.38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Melanoma-associated, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG MSK16 Chondroitin Sulfate Proteoglycan NG2
Scegli un formato
433,30 €
Prezzo di listino619,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
433,30 €
Prezzo di listino619,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
132.38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Cspg4(81651)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?