Documenti fondamentali
MAB504A
Sigma-Aldrich
Anticorpo di topo anti-catena γ2a delle IgG2a di ratto, coniugato con fosfatasi alcalina
Chemicon®, from mouse
Scegli un formato
1 ML
505,00 €
505,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
505,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
505,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le IgG sono le proteine più abbondanti nel siero umano. Hanno un ruolo importante nella difesa dai microrganismi e sono prodotte dai linfociti B nell′ambito della risposta immunitaria adattativa. La molecola della IgG ha due diverse funzioni: legare il patogeno che ha indotto la risposta e reclutare altre cellule e molecole per distruggere l′antigene. La variabilità del pool di IgG è frutto della ricombinazione somatica e si stima che il numero di specificità in un dato individuo in un dato momento ammonti a 1011 varianti.
Specificità
Questo anticorpo reagisce con la catena pesante γ2a (Fc) delle IgG2a di ratto.
Immunogeno
Epitopo: catena γ2a delle IgG2a
Preparato dalla catena γ2a delle IgG2a di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L′anticorpo di topo anti-catena γ2a delle IgG2a di ratto, coniugato con fosfatasi alcalina, permette di rilevare i livelli di catena 2a delle IgG2a di ratto ed è stato citato in letteratura e convalidato per ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Cromatografia per affinità
Purificato mediante cromatografia per affinità. Liquido in Tris 50 mM, MgCl2 1 mM, glicerolo al 50%, pH 8,0, contenente NaN3 allo 0,1% come conservante.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2°-8°C in condizioni sterili per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Per la conservazione a lungo termine, suddividere in aliquote e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Qing Guo et al.
Oncology letters, 13(2), 949-954 (2017-03-31)
The aim of the present study was to investigate the radiosensitization effect of triciribine (TCN) on human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) in normoxia or hypoxia and its mechanism. The cytotoxicity and radiosensitization mechanism of TCN were investigated by Cell