Documenti fondamentali
AB1783
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore del glutammato, gliale
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
GLT-1, EAAT2
Scegli un formato
50 μL
597,00 €
597,00 €
Spedizione prevista il11 febbraio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1630
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
597,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
597,00 €
Spedizione prevista il11 febbraio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1630
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A2(6506)
Descrizione generale
I trasportatori del glutammato (GluT) hanno il compito di rimuovere dalla fessura sinaptica l′L-glutammato (Glu), il principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale (SNC) dei mammiferi. In questo modo, il Glu può essere riciclato per usi successivi, si mantiene il gradiente di diffusione opportuno e si previene l'eccitotossicità. Sono stati segnalati diversi membri della famiglia multigenica di GluT: GLT1, GLAST, EAAC1 e EAAT2. Nel cervello è stato identificato l'mRNA di ciascuna di queste proteine.
EAAT2 trasporta l′L-glutammato, ma anche l′L- e il D-aspartato. È essenziale per terminare l'attività postsinaptica del glutammato, rimuovendo rapidamente il glutammato liberato nello spazio intersinaptico. Agisce per simporto cotrasportando il sodio.
Specificità
Trasportatore gliale del glutammato GLT-1 (EAAT2). L'anticorpo è stato testato su tessuto di sistema nervoso centrale Il preadsorbimento dell'antisiero con il peptide immunogeno (N° catalogo AG391) elimina completamente l'immunocolorazione.
Immunogeno
Epitopo: estremità C-terminale
Peptide sintetico, porzione carbossi-terminale di GLT-1 di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo diretto contro il trasportatore del glutammato gliale, è convalidato per l′impiego in IH(P), IF e WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Testato mediante Western blotting su lisati di membrane plasmatiche cerebrali di topo.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato GLT-1 su 10 ug di lisato di membrane plasmatiche cerebrali di topo.
Immunoistochimica:
una diluizione 1:1.000-1:4.000 di un lotto rappresentativo è stata utilizzata con un sistema di rivelazione a base di DAB su prosencefalo di ratto adulto fissato con paraformaldeide al 4%.
Immunoistochimica:
una diluizione 1:5.000-10.000 di un lotto rappresentativo è stata utilizzata con un anticorpo secondario coniugato con cianina.
La rilevazione enzimatica richiede diluizioni di anticorpo primario notevolmente superiori. Si consiglia una blanda fissazione in PFA al 4%.
Altre osservazioni
Ratti Sprague-Dawley maschi (peso corporeo 100-150g) venivano anestetizzati con pentobarbital sodico e perfusi attraverso l′aorta ascendente con 50 mL di soluzione di Tyrode priva di Ca2+, seguiti da un fissativo a base di formalina-acido picrico (paraformaldeide al 4% con acido picrico allo 0,4% in tampone fosfato 0,16 M, pH 6,9) per 6 minuti. I tessuti venivano sezionati rapidamente, post-fissati nel medesimo fissativo per 90 minuti e sciacquati per almeno 24 ore in tampone fosfato 0,1 M (pH 7,4) contenente saccarosio al 10%. Le sezioni (14 um) venivano preparate in criostato e incubate a 4°C per una notte con l′anticorpo AB1783 (1:5.000-1:10.000). Dopo lavaggio in PBS, le sezioni venivano incubate per 60 minuti a temperatura ambiente con anticorpi secondari coniugati con Cy3. Dopo il montaggio in una miscela di PBS e glicerolo (1:3) contenente p-fenilendiammina allo 0,1%, le sezioni venivano esaminate con un microscopio a epifluorescenza Nikon Microphot-SA.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di membrane plasmatiche di topo.
Descrizione del bersaglio
~62 kDa
Stato fisico
Antisiero di porcellino d′India non contenente conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
A -20ºC, stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Noncell-autonomous photoreceptor degeneration in a zebrafish model of choroideremia.
Krock, BL; Bilotta, J; Perkins, BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
R C Roberts et al.
Neuroscience, 277, 522-540 (2014-07-30)
The process of glutamate release, activity, and reuptake involves the astrocyte, the presynaptic and postsynaptic neurons. Glutamate is released into the synapse and may occupy and activate receptors on both neurons and astrocytes. Glutamate is rapidly removed from the synapse
Lesion-induced alterations in astrocyte glutamate transporter expression and function in the hippocampus.
Schreiner, AE; Berlinger, E; Langer, J; Kafitz, KW; Rose, CR
ISRN neurology null
Activity of D-amino acid oxidase is widespread in the human central nervous system.
Sasabe, J; Suzuki, M; Imanishi, N; Aiso, S
Frontiers in synaptic neuroscience null
Silvana Valtcheva et al.
Nature communications, 7, 13845-13845 (2016-12-21)
Astrocytes, via excitatory amino-acid transporter type-2 (EAAT2), are the major sink for released glutamate and contribute to set the strength and timing of synaptic inputs. The conditions required for the emergence of Hebbian plasticity from distributed neural activity remain elusive.
Domande
  1. Could you provide the exact sequence of the immunogen for the antibody AB1783?
    1 risposta
    1. The exact sequence for the immunogen for AB1783 is not available as it is considered proprietary. However, we do know that the immunogen used to create AB1783 is located at the C-terminus of Rat EAAT2 (GLT-1) within the cytoplasm.