Documenti fondamentali
MAB1233
Sigma-Aldrich
Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1
ascites fluid, clone 6E1, Chemicon®
Scegli un formato
500 μL
336,00 €
336,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μL
336,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
336,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Specificità
Estradiol-6-BSA
Applicazioni
Detect Estradiol with Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1 (Mouse Monoclonal Antibody), that has been shown to work in ELISA.
Immunoassay.
Final working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Linkage
Replaces: CBL69
Stoccaggio e stabilità
Maintain at -20°C in convenient aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1