Documenti fondamentali
MAB4703
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-caspasi 3, subunità grande e pro-caspasi, clone 4-1-18
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CPP32
Scegli un formato
100 μG
454,00 €
454,00 €
Spedizione prevista il12 marzo 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1221
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
454,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
454,00 €
Spedizione prevista il12 marzo 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1221
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4-1-18, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Specificità
Riconosce la caspasi-3 di 32 kDa a lunghezza intera. È altamente specifico per la caspasi-3 e non mostra reattività crociata con altri membri della famiglia delle caspasi. La caspasi-3 è espressa in modo ubiquitario e, come altre caspasi, viene sintetizzata sotto forma di proenzima inattivo. Al momento dell'attivazione, la caspasi-3 viene scissa generando due subunità più piccole di 17 kDa e 12 kDa. La caspasi-3 è uno degli enzimi più studiati nel processo di apoptosi. L'attivazione della caspasi-3 ha luogo in risposta a una serie di induttori di apoptosi.
Immunogeno
Caspasi-3 ricombinante umana a lunghezza intera
Epitopo: subunità grande & pro-caspasi
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Metabolismo
L′anticorpo anti-caspasi 3, subunità grande & pro-caspasi, clone 4-1-18, che consente di rilevare il livello di caspasi 3, è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso in WB & IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Caspasi
Enzimi & biochimica
Western blotting: 1:1.000. L'anticorpo rileverà una banda a 32 kDa corrispondente alla forma inattiva non processata della caspasi 3 e una banda a 17-22 kDa corrispondente alla subunità grande della caspasi 3 attiva.
Immunoistochimica (sezioni congelate e incluse in paraffina): 1:500.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Linkage
Sostituisce: 04-439
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con proteina A. Liquido in PBS, pH 7,6, con lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: Lisati di cellule 293 (di rene embrionale umano)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Elmira R Mordakhanova et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-11)
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is an adverse drug reaction characterized by thrombocytopenia and a high risk for venous or arterial thrombosis. HIT is caused by antibodies that recognize complexes of platelet factor 4 and heparin. The pathogenic mechanisms of this condition
Tatiana A Nevzorova et al.
Cell death discovery, 5, 106-106 (2019-07-03)
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a complication of heparin therapy sometimes associated with thrombosis. The hallmark of HIT is antibodies to the heparin/platelet factor 4 (PF4) complex that cause thrombocytopenia and thrombosis through platelet activation. Despite the clinical importance, the molecular
Anna Chiarini et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 845-856 (2015-07-24)
Protein kinase (PK)Cζ signaling at various subcellular levels affects cell survival, differentiation, growth and/or apoptosis. However, the mechanisms modulating PKCζ activity at the nuclear membrane (NM) are not yet fully understood. Previously, we demonstrated that PKCζ interacts with the B‑cell
Oleg V Kim et al.
Haematologica, 104(9), 1866-1878 (2019-02-23)
Platelets play a key role in the formation of hemostatic clots and obstructive thrombi as well as in other biological processes. In response to physiological stimulants, including thrombin, platelets change shape, express adhesive molecules, aggregate, and secrete bioactive substances, but
Yan Sun et al.
Theranostics, 8(7), 2044-2060 (2018-03-21)
Rationale: Cardenolides have potential as anticancer drugs. 3'-epi-12β-hydroxyfroside (HyFS) is a new cardenolide structure isolated by our research group, but its molecular mechanisms remain poorly understood. This study investigates the relationship between its antitumor activities and autophagy in lung cancer