MAB4383
Anti-Nuclei Antibody, clone 3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
Scegli un formato
610,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
610,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Ricerca su cellule staminali
Cellule staminali neurali
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2