MAB3776
Anti-MDM2 Antibody, clone SMP14
clone SMP14, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Murine Double Minute 2
Scegli un formato
382,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
382,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMP14, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(314856)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
RNA Binding Protein (RBP)
Immunohistochemistry (Frozen and Paraffin-embedded sections)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Breast carcinoma
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2