Vai a
MABE971
Anticorpo anti-HNF-1-beta, clone 12A5.1
clone 12A5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF-1B, HNF-1-beta, Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF-2, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
443,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12A5.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
443,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1306
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12A5.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HNF1B(6928)
General description
Il fattore nucleare epatocitario 1-beta (UniProt P35680; noto anche come HNF-1-beta, HNF-1B, omeoproteina LFB3, TCF-2, fattore di trascrizione 2, fattore nucleare epatico variante 1, vHNF1) nell′uomo è codificato dal gene HNF1B (noto anche come TCF2, VHNF1) (Gene ID 6928). HNF-1-beta interviene nella regolazione trascrizionale e funzionale del sistema epatico e biliare, oltre che renale, urogenitale e delle β-cellule pancreatiche. La mancanza di HNF-1-beta per mutazioni a carico del gene HNF1B è una causa ben nota del diabete giovanile a insorgenza in età adulta 5 (MODY5), denominato anche RCAD (cisti renali e diabete) per la frequente concomitanza di cisti renali e/o altre anomalie urogenitali congenite. HNF-1-beta è espresso dalle cellule di colecisti, fegato e dotti biliari intraepatici di embrioni di topo e nel fegato di topi adulti. Inoltre, questo fattore partecipa alla regolazione della morfogenesi del sistema biliare. I topi knockout per HNF1B soffrono di colestasi neonatale grave e ittero a causa di anomalie dello sviluppo della colecisti e malfunzionamento dei dotti biliari intraepatici.
Visualizzato a ~61 kDa
Immunogen
Epitopo: interno (metà N-terminale)
Proteina ricombinante marcata con tag GST corrispondente alla porzione interna (metà N-terminale) di HNF-1-beta umano.
Application
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare HNF1B in tessuto renale umano e tessuto epatico di ratto.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-HNF-1-beta, clone 12A5.1, è un anticorpo mirato contro HNF-1-beta per l′uso nei saggi di Western blotting e immunoistochimica.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Biochem/physiol Actions
Si prevede reagisca con entrambe le isoforme 1 (A9 e 3 (C). La reattività con l′isoforma 2 (B) e l′isoforma 4 non è stata determinata.
Physical form
Anticorpo monoclonale purificato di topo (IgG2aκ) in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare HNF1B in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1406512HPA002083MABE995
clone
12A5.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
R157.1.3H3, monoclonal
Gene Information
human ... HNF1B(6928)
Gene Information
human ... HNF1B(6928)
Gene Information
human ... HNF1B(6928)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c