Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 577,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative (100 μg only)
species reactivity
human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (1-5 µg/mL,
Immunoblotting (0.5-2 µg/mL, chemiluminescence)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (1-5 µg/mL, heat pre-treatment required, )
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
Immunogen
Application
Immunofissazione (0,5-2 µg/ml, chemiluminescenza)
Immunofluorescenza (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitazione (1 µg/campione)
Sezioni in paraffina (1-5 µg/ml, richiesto pre-trattamento termico, consultare le referenze di applicazione)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Cellule OSA-CL
Other Notes
Marchetti, A., et al. 1995. J. Pathol.175, 31.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO J. 10, 1565.
Protocollo di immunofissazione
La MDM2 (Ab-1) può essere utilizzata per rilevare la MDM2 con la metodica Western blot su proteine precedentemente separate mediante SDS/PAGE e trasferite con elettroforesi su membrane di nitrocellulosa. Le proteine vengono fatte reagire con l′anticorpo monoclonale e vengono visualizzate utilizzando un anticorpo di capra anti-topo coniugato con HRP con il rilevamento chemiluminescente.
Materiali
Apparecchiature:
• Apparato per elettroforesi
• Apparato per elettroblotting
• Piattaforma oscillante
Soluzioni e reagenti
• Anticorpo anti-MDM2 (Ab-1) monoclonale murino (IF2) Cat. N. OP46 o OP46T
• Anticorpo IgG di capra anti-topo a catene pesanti e leggere coniugato con HRP (ad es. Cat. N. 401215)
• Sistema di rilevamento con chemiluminescenza
• Tampone ELB (include un cocktail di inibitori delle proteasi, quali 0,5 µg/ml di leupeptina, 1 µg/ml di pepstatina, 1 mM di EDTA e 0,2 mM di PMSF): 50 mM di Hepes pH 7,0, 250 mM di NaCl, 0,5 mM di EDTA, 0,1% di Nonidet P-40 Alternative
• SDS-PAGE (7% di acrilammide)
• Tampone fosfato salino (PBS) pH 7,4; 1 litro: 0,2 g di KCl, 0,2 g di KH2PO4, 8 g di NaCl, 1,15 g di Na2HPO4
• PBS/0,1% di detergente Tween®-20 (PBST)
• Latte secco senza grassi al 3% in PBST
Procedura
1. Lisare le cellule nel tampone ELB (in alternativa, le cellule possono essere lisate nel tampone RIPA o direttamente nel tampone per campioni Laemmli 1x).
2. Sottoporre a elettroforesi 50-100 µg di lisato utilizzando un gel con acrilammide al 7%.
3. Trasferire i campioni di proteine dal gel di poliacrilammide a una membrana in nitrocellulosa, servendosi di un apparato per elettroblotting.
4. Bloccare la membrana per un′ora nel PBST contenente il 3% di latte secco senza grassi a temperatura ambiente, facendola oscillare. Utilizzare circa 1 ml per cm2 di membrana.
5. Incubare la membrana con 1 µg/ml di anticorpo anti-MDM2 (Ab-1) murino monoclonale (IF2) in 3% di latte secco senza grassi/PBST per un′ora a temperatura ambiente, facendola oscillare.
6. Lavare la membrana 3 volte, ogni volta per 15 minuti, nel PBST a temperatura ambiente, facendola oscillare.
7. Incubare la membrana con l′anticorpo IgG di capra anti-topo a catene pesanti e leggere coniugato con HRP, diluito secondo le istruzioni del produttore, in 3% di latte secco senza grassi/PBST per un′ora a temperatura ambiente.
8. Lavare la membrana 4 volte, ogni volta per 15 minuti, nel PBST a temperatura ambiente, facendola oscillare.
9. Sviluppare la membrana utilizzando i reagenti per rilevamento chemiluminescente secondo le istruzioni del produttore.
10. Esporre la membrana alla pellicola per dieci minuti. Regolare i successivi tempi di esposizione secondo necessità.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| clone IF2, monoclonal | clone 4B11, monoclonal | clone 4B2C1.11, monoclonal | clone 4B2C1.11, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| isotype IgG2b | isotype IgG2a | isotype IgG1κ | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c