MAB317
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Antibody, α hCGRP a.a. 28-37, clone CD8
clone CD8, Chemicon®, from mouse
Scegli un formato
530,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
530,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CD8, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALCA(796)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: against BSA-conjugated alpha CGRP peptide.
Optimal working dilutions to be determined by end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2