Documenti fondamentali
MAB3083
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-calpaina, subunità piccola della µ- o m-calpaina (calpaina I o II), clone P1
ascites fluid, clone P1, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CALPAIN4, Anti-CANP, Anti-CANPS, Anti-CAPN4, Anti-CDPS, Anti-CSS1
Scegli un formato
100 μL
490,00 €
490,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
P1, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, bovine
tecniche:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
8
490,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPNS1(826)
Descrizione generale
Le calpaine sono cistein-proteasi non lisosomiali che richiedono la presenza tassativa del calcio per poter svolgere la loro attività. I due isozimi principali di questa famiglia sono: μ-calpaina e m-calpaina, che si differenziano per il fabbisogno di calcio richiesto per l′attività nei saggi in vitro, rispettivamente in quantità micromolare o millimolare. I principali isozimi sono costituiti da due subunità: una subunità catalitica di 80 kDa e una regolatoria di 30 kDa. Le subunità grande e piccola rimangono associate in presenza di calcio dopo l'attivazione proteolitica dello zimogeno.
Specificità
Reagisce con la subunità piccola della μ-calpaina (calpaina I) di eritrociti umani o con la m-calpaina (calpaina II) miocardica bovina.
Immunogeno
Epitopo: subunità piccola della μ- o della m-calpaina (calpaina I o II)
m-Calpaina miocardica bovina
Applicazioni
Immunoblot: diluizione 1:500-1.000. La subunità piccola della μ- e della m-calpaina è di 30kDa. ELISA: 1:50.000 (contro l′immunogeno). Immunoistochimica: 1:100 su tessuto fissato con paraformaldeide al 4% o con miscela di paraformaldeide all′1% e glutaraldeide al 4%. Immunocitochimica: 1:100. Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-calpaina, subunità piccola della μ- o m-calpaina (calpaina I o II), clone P1, è stato convalidato per la rivelazione della calpaina in ELISA, WB, IC, IH.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Critical role for cathepsin B in mediating caspase-1-dependent interleukin-18 maturation and caspase-1-independent necrosis triggered by the microbial toxin nigericin.
Hentze, H; Lin, XY; Choi, MS; Porter, AG
Cell Death and Differentiation null
A radioimmunologic technique for assessing calpain activation in cells.
R L Mellgren
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 144, 161-169 (2000-05-20)
Hyun-Hwa Cha et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21(5), 612-622 (2013-11-08)
To investigate the interconnection of apoptosis and autophagy in trophoblastic cells, we treated JEG-3 cells with tumor necrosis factor α (TNF-α) after transfecting LC3 or Beclin 1 or calpain small interfering RNA (siRNA), which blocks cleavage of autophagy-related gene 5
Kathrin Stelzner et al.
mBio, 11(6) (2020-12-17)
The opportunistic human pathogen Staphylococcus aureus causes serious infectious diseases that range from superficial skin and soft tissue infections to necrotizing pneumonia and sepsis. While classically regarded as an extracellular pathogen, S. aureus is able to invade and survive within
Cheng-Wei Lu et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
Cognitive impairment is not only associated with seizures but also reported as an adverse effect of antiepileptic drugs. Thus, new molecules that can ameliorate seizures and maintain satisfactory cognitive function should be developed. The antiepileptic potential of asiatic acid, a