04-804
Anti-NFAT1 Antibody, clone 8G4.2
clone 8G4.2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 2, NF-ATc2, NFATc2, NFAT pre-existing subunit, NF-Atp, T-cell transcription factor NFAT1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G4.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFATC2(4773)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2