Documenti fondamentali
MAB2609
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-beta-arrestina 1, clone 3H11.2
clone 3H11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Retinal S-antigen, Rod photoreceptor arrestin, S-antigen, retina and pineal gland (arrestin), arrestin 1, retinal S-antigen (48 KDa protein)
Scegli un formato
100 μG
521,00 €
521,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
521,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
521,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARRB1(408)
Descrizione generale
La famiglia delle arrestine è composta da quattro membri: arrestina 1 (arrestina della visione), arrestina 2 (beta-arrestina 1), arrestina 3 (beta-arrestina 2) e arrestina 4 (arrestina dei coni retinici). Mentre le arrestine della visione e dei coni retinici sono presenti quasi esclusivamente nella retina, le beta-arrestine 1 e 2 sono espresse ubiquitariamente. Si suppone che le beta-arrestine fungano da regolatori negativi dei recettori accoppiati a proteina G (Lefkowitz, 1998). L′interazione con molecole come la clatrina, AP-2 e NSF controllano l′internalizzazione mediata da clatrina dei recettori accoppiati a proteina G. L′interazione con molecole come Src, Raf, Erk, ASK1 e JNK3 risulta regolare numerose vie di segnalazione che sfociano nell′attivazione delle MAP-chinasi (Lin, 1998; Miller, 2001).
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Reagisce con la beta-arrestina 1 umana.
Immunogeno
Epitopo: aa 357-372
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi 357-372 della beta-arrestina 1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-beta-arrestina 1, clone 3H11.2, rileva i livelli di beta-arrestina 1 ed è stato descritto in letteratura e convalidato per uso in WB & IF.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Proteine G
Qualità
Valutata mediante Western blotting con un lotto rappresentativo su lisato di cellule HEK293.
Descrizione del bersaglio
Circa 47 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato, in PBS con NaN3 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HEK293
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Lidia Chellini et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 81, 17-33 (2018-10-28)
The invasive phenotype of serous ovarian cancer (SOC) cells is linked to the formation of actin-based protrusions, invadopodia, operating extracellular matrix (ECM) degradation and metastatic spread. Growth factor receptors might cause engagement of integrin-related proteins, like the polarity protein IQ-domain