Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
MAB2300
Sigma-Aldrich
Marcatore pan-neuronale Milli-Mark®
Milli-Mark Pan Neuronal Marker is an antibody targeting the Pan Neuronal Marker protein, validated for use in ICC, IHC, IF & IHC.
Sinonimo/i:
Marker neuronale
Scegli un formato
100 μL
553,00 €
553,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
553,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
553,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Neuro-Chrom
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Gli anticorpi diretti contro le proteine neuronali si sono rivelati degli strumenti fondamentali per identificare i neuroni e per analizzarne le caratteristiche morfologiche, sia in coltura che nei tessuti. I sistemi di marcatura usati nelle tecniche istologiche classiche (come la colorazione di Golgi) e i moderni approcci molecolari (come i costrutti esprimenti la GFP) forniscono eccellenti dettagli sulla architettura cellulare. Tali approcci risultano però tecnicamente difficoltosi e poco adatti a rispondere a molte delle esigenze della ricerca delle neuroscienze. Gli anticorpi specifici per i neuroni si sono rivelati degli strumenti di precisione molto utili nello studio della citoarchitettura, ma il loro uso è limitato dalla localizzazione della proteina target all'interno del neurone, che può differire notevolmente tra nucleo, soma, dendriti e assone. Per ottenere una colorazione quanto più completa possibile della morfologia delle diverse parti dei neuroni, Millipore ha sviluppato una miscela di anticorpi monoclonali che riconosce le principali proteine somatiche, nucleari, dendritiche e assonali. Tale miscela è in grado di marcare l'architettura dell′intero neurone e può essere rilevata usando un singolo anticorpo secondario. Questo cocktail di anticorpi è stato validato per diversi protocolli di fissazione e colture cellulari oltre che per l′analisi immunoistochimica di tessuti cerebrali conservati, fornendo ai ricercatori uno strumento qualitativo e quantitativo pratico e specifico per lo studio della morfologia neuronale.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
N. Cat. MAB2300 è specifico per assoni (neuriti), dendriti, nucleo e corpo cellulare dei neuroni.
Immunogeno
Epitopo: Marcatore di tutto il neurone
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato di routine in immunocitochimica su neuroni primari corticali di ratto allo stadio E18.
Stato fisico
Cocktail di anticorpi monoclonali miscelati, in PBS con NaN3 allo 0,05%.
Formato: purificata
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2-8 °C per un massimo di 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Neuroni primari corticali di ratto allo stadio E18.
Note legali
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Megan N Evilsizor et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (99), e52293-e52293 (2015-05-21)
Immunohistochemistry is a widely used technique for detecting the presence, location, and relative abundance of antigens in situ. This introductory level protocol describes the reagents, equipment, and techniques required to complete immunohistochemical staining of rodent brain tissue, using markers for
Erdinç Dursun et al.
PloS one, 12(11), e0188605-e0188605 (2017-11-28)
Our recent study indicated that vitamin D and its receptors are important parts of the amyloid processing pathway in neurons. Yet the role of vitamin D receptor (VDR) in amyloid pathogenesis is complex and all regulations over the production of
Harald Lund et al.
Nature immunology, 19(5), 1-7 (2018-04-18)
The cytokine transforming growth factor-β (TGF-β) regulates the development and homeostasis of several tissue-resident macrophage populations, including microglia. TGF-β is not critical for microglia survival but is required for the maintenance of the microglia-specific homeostatic gene signature1,2. Under defined host
Erdinç Dursun et al.
Noro psikiyatri arsivi, 51(2), 163-168 (2014-06-01)
Neurodegeneration is a process that is characterized by the loss of neuronal structure and function and eventually ends with neuronal death. An elevated level of inducible nitric oxide synthase (iNOS) is suggested to accompany this process by inducing oxidative and
Muhittin Emre Altunrende et al.
Noro psikiyatri arsivi, 55(4), 295-300 (2019-01-10)
Calcium (Ca) is the phenomenon intracellular molecule that regulate many cellular process in neurons physiologically. Calcium dysregulation may occur in neurons due to excessive synaptic release of glutamate or other reasons related with neurodegeneration. Astaxanthin is a carotenoid that has