MAB1759
Anti-CD59 Antibody, clone 2/24
clone 2/24, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Protectin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2/24, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD59(966)
Descrizione generale
p I = 6.1
Specificità
Cell reactivity (Fletcher et al., 1990a,b; Hadam, 1989):
The antibody reacts with all leucocytes, platelets, fibroblasts, erythrocytes and most cell lines. It is negative on U937 and Daudi cell lines. It is reduced on affected cells from patients with PNH with a distribution reflecting the clonal nature of the disease.
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:25
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of the appropriate dilution per 1x10E6 cells in 100 μl buffer.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2