PPHG01300
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophilic 0.2 µm Polypropylene cut disc, Polypropylene membrane filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1 h at 90 °C
Diam. filtro
13 mm
Spessore
210 μm ± 50 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Punto di bolla
>15 psi, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Caratteristiche e vantaggi
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
Note legali
Prodotti correlati
Articoli
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.