MAB1393Z
Anti-PECAM-1 Antibody, clone TLD-3A12, azide free
clone TLD-3A12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD31, MAB1393
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TLD-3A12, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistology: frozen sections (-20°C methanol fixation), not recommended for traditional formalin fixed tissues.
ELISA
Western Blotting: 1:500. MW = 130-140 kDa
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Activated microglial cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2