Documenti fondamentali
MAB1393-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PECAM-1 (CD31), clone TLD-3A12
clone TLD-3A12, from mouse
Sinonimo/i:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, CD31
Scegli un formato
100 μG
389,00 €
389,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
389,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TLD-3A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
rat ... Pecam1(29583)
Categorie correlate
Descrizione generale
La molecola di adesione cellulare endoteliale piastrinica (UniProt: Q3SWT0; PECAM-1, CD31) nel ratto è codificata dal gene Pecam1 (detto anche Pecam) (Gene ID: 29583). PECAM-1 è una proteina di membrana di tipo I single-pass contenente 6 domini di tipo C2 Ig-simili (immunoglobulino-simili). La glicosilazione differenziale a carico di PECAM1 coinvolge siti di glicosilazione sia N-linked che O-linked. Si tratta di una molecole di adesione cellulare necessaria per la migrazione leucocitaria trans-endoteliale (TEM) nella maggioranza delle condizioni infiammatorie. PECAM1 svolge un ruolo essenziale nei processi di trasduzione del segnale coinvolti in angiogenesi, funzione piastrinica, trombosi, risposta meccanocettiva delle cellule endoteliali allo stress da taglio (shear stress) esercitato da un fluido e nella regolazione di diversi stadi della migrazione dei leucociti attraverso le pareti venulari. Espressa sulla superficie delle piastrine e dei leucociti, si concentra prevalentemente a livello dei confini tra cellule endoteliali. PECAM1 impedisce l'ingestione da parte dei fagociti di cellule vitali adiacenti trasmettendo segnali di ′distacco′, ma muta la sua funzione durante l'apoptosi, favorendo l′ancoraggio delle cellule che stanno morendo ai fagociti. Durante l'apoptosi, la trasduzione del segnale "inside-out" di PECAM1 è disattivato, consentendo alle cellule apoptotiche di accettare l′interazione con i fagociti. PECAM1 viene fosforilata su residui di serina e tirosina in seguito ad attivazione cellulare. Nelle cellule endoteliali, la fosforilazione tirosinica indotta dalla forza meccanica è mediata dalla tirosin-chinasi Fyn. In risposta all'attivazione del recettore Fc epsilon RI (FCER1), PECAM1 viene fosforilata su residui tirosinici da parte di FER e FES.
Specificità
Il clone TLD-3A12 riconosce la proteina PECAM-1 di ratto e umana.
Immunogeno
Cellule microgliali attivate derivate dal ratto Lewis.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare PECAM-1 (CD31) in saggi di immunoprecipitazione (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Citometria a flusso: 1 µg/mL di un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare PECAM-1 (CD31) in un milione di splenociti di ratto.
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la PECAM-1 (CD31) in applicazioni di Western blotting (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60).
ELISA: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare PECAM-1 (CD31) in applicazioni di ELISA (Male, D., et. al. (1995). Immunology. 84(3):453-60; Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Saggio di interferenza sulla funzione: un lotto rappresentativo dell′anticorpo anti-PECAM-1 (CD31) ha interferito sulla funzione di tale proteina (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare PECAM-1 (CD31) in saggi di immunoistochimica (Williams, K.C., et. al. (1996). J Neurosci Res. 45(6):747-57).
Questo anticorpo monoclonale anti-PECAM-1 (CD31), clone TLD-3A12, N° Cat. MAB1393-I è testato per l′uso nei saggi di ELISA, citometria a flusso, studi funzionali, immunoistochimica (paraffina) e immunocitochimica, immunoprecipitazione e Western blotting per la rivelazione di CD31/PECAM-1.
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica in tessuto tonsillare umano.
Immunoistochimica: una diluizione 1:250 di questo anticorpo ha rilevato PECAM-1 (CD31) nel tessuto tonsillare umano.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 76,19 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in PBS, senza azoturo.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of Hypoxia-Ischemia on the Expression of Iron-Related Proteins in Neonatal Rat Brains.
Lin, et al.
Neural Plast., 2023, 4226139-4226139 (2023)
Alexander Kostyunin et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
Hitherto, calcified aortic valves (AVs) and failing bioprosthetic heart valves (BHVs) have been investigated by similar approaches, mostly limited to various immunostaining techniques. Having employed multiple immunostaining combinations, we demonstrated that AVs retain a well-defined cellular hierarchy even at severe