Documenti fondamentali
LB1HCG6S2
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filter
B1HC, filtration area 1.8 m²
Sinonimo/i:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, B1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
Scegli un formato
2 EA
1.568,00 €
1.568,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
1.568,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
1.568,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Nome del prodotto
Millistak+® Lenticular Disc Filter, B1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Descrizione
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Diametro
40.64 cm (16 in.)
Superficie filtrante
1.8 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Residuo non volatile (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
B1HC
Descrizione generale
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 8-cell
Applicazioni
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Specifiche
Filter Grade: B1HC
Nota sulla preparazione
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)