Documenti fondamentali
KVPVA10TT1
Millipore
Capsule Opticap® XL con membrana Viresolve® NFR
Parvovirus removal
Sinonimo/i:
Opticap XL10 Viresolve NFP 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF (modified)
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone O-ring (for vent)
silicone seal
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
≤10 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
25 °C max. inlet temp.
250 L process volume
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
33 cm (13 in.)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Superficie filtrante
0.42 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Viresolve® NFP
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Applicazioni
rimozione del DNA
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: Parvovirus
  • Modalità d′azione: Filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: rimozione dei virus
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la guida all′uso acclusa al prodotto
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare a temperatura ambiente
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
°
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 12 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.
Note legali
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.