Documenti fondamentali
GF14123685
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 20 g, high purity 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
Scegli un formato
1 EA
405,00 €
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
405,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-236-85
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Carbon glassy, spherical powder, 2-12&#160;&#956;m, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
484164
Carbon
Carbon nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
633100
Carbon
Carbon NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
Carbon
Grafite powder, &lt;20&#160;&#956;m, synthetic
Sigma-Aldrich
282863
Grafite