Documenti fondamentali
HVHP14250
Millipore
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Durapore®, 0,45 µm
Scegli un formato
50 FILTERS
749,00 €
749,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 FILTERS
749,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
749,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
75 % porosity
Punto di bolla
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVHP
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Chiarificazione di aria
  • Filtrazione di gas e di solventi
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Douglas M Davenport et al.
Polymers, 8(2) (2016-01-27)
Membranes are finding wide applications in various fields spanning biological, water, and energy areas. Synthesis of membranes to provide tunable flux, metal sorption, and catalysis has been done through pore functionalization of microfiltration (MF) type membranes with responsive behavior. This
Vapor-gap membranes for highly selective osmotically driven desalination
Lee J, et al.
Journal of Membrane Science, 555, 407-417 (2018)
Muhammad Irfan Siyal et al.
Environmental research, 167, 255-266 (2018-08-04)
Membranes with amphiphobic properties are crucial for desalination of concentrated saline water with organic foulant by membrane distillation. In this research, we coated Fluorographite (FGi) particles on polyvinylidene-fluoride (PVDF) flat sheet membranes with 0.8% v/v polydimethylsiloxane (PDMS) as binder by