HAWP00010
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore™, filter L × W 30 cm × 3 m, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
Scegli un formato
366,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
366,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
30 cm x 3 m, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 1 roll
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Lungh. × largh. filtro
30 cm × 3 m
Spessore
150 μm
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: General laboratory filtration
- Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
- Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
- Storage Statement: Store in dry location away from heat source
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)