Documenti fondamentali
HG000C23
Millipore
Violet Red Bile Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352111
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
Agar, 12.0 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Crystal Violet, 0.002 g/L
Lactose, 10.0 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 7.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C23.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
A selective medium for the detection and enumeration of coliform bacteria, including Escherichia coli in water, milk, ice-cream, meat and other food products.
Nota sulla preparazione
Suspend 39g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Cool to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
Do not Autoclave or Overheat
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)