HCWG047S6
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
Sinonimo/i:
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.7µm 47mm white gridded
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.7 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing