Documenti fondamentali
HATF08550
Millipore
Immobilon®-NC Membrane
85 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
Scegli un formato
50 PKG
299,00 €
299,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
299,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
299,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Immobilon®-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 m, 85 mm, disc, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Diam. filtro
85 mm
Spessore
180 μm
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: HATF
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Applicazioni
  • Biological solutions
  • Cell contact
  • Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3