Vai a
MP41G10
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Sinonimo/i:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Spedizione prevista il20 luglio 2026daMerck S.p.A
102,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NC.01
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Well maximum volume:
80 μL
Gel thickness:
1 mm
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
102,00 €
Spedizione prevista il20 luglio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gel precolato mPAGE® 4-12% Bis-Tris, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
Gel precolato mPAGE 4-12% Bis-Tris, 10x8 cm
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Gel mPAGE bis-tris 4-12% per la separazione ad alta risoluzione delle proteine.
  • Caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
  • Tempo di esecuzione tipico: 30 min (MES, 180 V) o 34 min (MOPS, 200 V)
  • In caso di utilizzo con sistemi Bio-Rad Mini-PROTEAN invertire la guarnizione di gomma.
  • Con il sistema XCell SureLock o altri sistemi compatibili utilizzare l'adattatore (MPTA).
Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP41G12MP41G15MP12W15
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
40 μL
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Do the mPAGE pre-cast gels contain SDS? Are they suitable also for the native PAGE?
    1 risposta
    1. The mPAGE pre-cast gels do not contain SDS; however, the sample buffers and running buffers do contain SDS. To perform native PAGE, it is necessary to prepare a sample buffer and running buffer that are not denaturing.