Documenti fondamentali
GCFRM
Millipore
mPAGE® Gel Caster Frame
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
replacement frame
Scegli un formato
1 EACH
27,50 €
27,50 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
27,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
27,50 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Confezionamento
pkg of 1 pack
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Compatibilità
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
Descrizione generale
Use mPAGE® Gel Caster Frame for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.