Documenti fondamentali
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
Scegli un formato
GA102711
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
GA102711
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Parametri
temp. range at 2-30 °C
Livello qualitativo
tecniche
protein purification: suitable
Altezza
550 mm
Lunghezza
55.1 cm (21.7 in.)
Note legali
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany