Documenti fondamentali
FTPF01501
Millipore
Hose connector, 1 1/2-inch to 25.4 mm hose, stainless steel 316 L
Scegli un formato
1 EA
466,00 €
466,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
466,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
466,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Descrizione generale
Hose connector, 1 1/2-inch to 25.4 mm hose, stainless steel 316 L for Milligard sanitary cartridge housings