FR123692084
Estapor®White Microspheres
K-080 White Std PS 10%, White microspheres 800nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
dilution
(latex agglutination test)
Colore
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diametro delle microsfere
0.75 - 0.89 μm±<5%
Gruppo funzionale
(plain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contenuto correlato
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.